Learn More
Hydrochloric Acid solution 0.05mol/L, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
1000mL
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Hydrochloric Acid solution |
CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
Concentrazione | 0.05M (0.05N) |
Imballaggio | Bottle |
Quantità | 1000 mL |
Formula molecolare | ClH |
Numero MDL | MFCD00011324 MFCD00792839 |
Sinonimo | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid |
InChI Key | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | Cl |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Hydrochloric Acid solution 0.05mol/L, Fisher Chemical™ >