Learn More
Hydrochloric Acid Solution 0.02M (0.02N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Specifica
Specifica
pH | 2 |
Punti di ebollizione | 100°C |
Imballaggio | Flacone in plastica HDPE |
Pressione del vapore | 14&20 |
Quantità | 1 L |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hydrochloric acid, 0.02M, (0.02N)