Learn More
Hydrochloric acid, pure, fuming, 37% solution in water
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
25L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Hydrochloric acid |
Punto di fusione | -35.0°C |
Punti di ebollizione | 57.0°C |
Densità | 1.1800g/mL |
Imballaggio | Plastic drum |
Gravità specifica | 1.18 |
Quantità | 25 L |
Viscosità | 1.9 mPa.s (15°C) |
Formula lineare | HCl |
Forma fisica | Solution |