Learn More
Hydrochloric Acid NF/FCC/ACS, Macron Fine Chemicals™
Codice prodotto. 15587944
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
4 x 2.5 L
Imballaggio:
Glass
Glass Bottle
SAFEMOR
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric Acid
Nota nome (HCl 36.5%-38.0%)
Imballaggio SAFEMOR
Quantità 500 mL
IUPAC Name hydrogen chloride
Peso formulazione 36.46
Grado ACS/FCC/NF