Learn More
Hydrochloric acid, For determination of mercury, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., fuming (Hg ≤0.0000005%), ≥37%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15603100 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
4 x 2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
pezzi 4
for determination of mercury, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., fuming (Hg ≤0.0000005%),≥37%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid
Colore Yellow
Nota nome For determination of mercury, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., fuming (Hg ≤0.0000005%), ≥37%
Punti di ebollizione 42°C
CAS min. % ≥50.0000%, ≥30.0000%
CAS max % <70.0000%, <50.0000%
Densità 1.2 g/mL at 25 °C(lit.)
Imballaggio Poly Bottle
Residuo dopo la combustione ≤0.0005% (as SO4)
Pressione del vapore 3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C)
Quantità 4 x 2.5 L
Formula lineare HCl
Forma fisica Fuming
Numero UN UN1789
Beilstein 1098214
Informazioni di solubilità Soluble in water
IUPAC Name hydrogen chloride
Peso formulazione 36.46
Percent Purity >37%
Grado Reagent Ph. Eur.