Learn More
Hydrochloric acid, Environmental Grade, 34-37.5%, Thermo Scientific™
single sub-boiling quartz distillation
98.80€ - 179.00€
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11470181
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
038743.AP
500 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11399017
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
038743.K4
2.5 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).
H314-H335: Causes severe skin burns and eye damage. May cause respiratory irritation.
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8, Packing Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-595-7
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Hydrochloric acid, Environmental Grade, 34-37.5%, Thermo Scientific™