Learn More
Hydrochloric acid concentrate, For 10L standard solution, 1 M HCl (1N), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15695270 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
4 x 1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
for 10L standard solution, 1 M HCl (1N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC Name hydrogen chloride
SMILES Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid concentrate
Nota nome For 10L standard solution, 1 M HCl (1N)
Punti di ebollizione 100°C (literature)
CAS min. % ≥70.0000%, ≥20.0000%
Concentrazione 1 M HCl (1N)
CAS max % <80.0000%, <30.0000%
Densità 1.012 g/cm3
Imballaggio Poly Bottle
Pressione del vapore 190 mmHg (25°C)
Quantità 4 x 1 Ea.
Formula lineare HCl
Forma fisica Concentrate
Numero UN UN1789
Peso formulazione 36.46