Learn More
Hydrochloric acid concentrate, For 1 L standard solution, 0.1 M HCl (0.1 N), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15625270 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
for 1 L standard solution, 0.1 M HCl (0.1 N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC Name hydrogen chloride
SMILES Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid concentrate
Nota nome For 1 L standard solution, 0.1 M HCl (0.1 N)
Punti di ebollizione 100°C
CAS min. % ≥90.0000%, ≥5.0000%
Concentrazione 0.1 M HCl (0.1 N)
CAS max % ≤100.0000%, <10.0000%
Densità 1.030 g/cm3
Imballaggio Ampoule
Pressione del vapore 190 mmHg (25°C)
Quantità 6 x 1 Ea.
Formula lineare HCl
Forma fisica Concentrate
Numero UN UN1789
Peso formulazione 36.5
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid concentrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid