Learn More
Hydrochloric Acid, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7072062 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
6 x 500 mL
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
pezzi 6
ACS Reagent, 37%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC Name hydrogen chloride
SMILES Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric Acid
Concentrazione 37%
Densità 1.2g/mL at 25°C
Residuo dopo la combustione ≤5ppm
Pressione del vapore 7.93psi (37.7°C), 3.23psi (21.1°C)
Quantità 500 mL
Numero UN 1789
Beilstein 1098214
Peso formulazione 36.46g/mol
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid