Learn More
Hydrochloric acid, ACS reagent, ca. 37% solution in water
Codice prodotto. 10699283 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
25 L
Imballaggio:
EcoSafPak™ Glass Bottle
Glass Bottle
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
500mL
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid
Nota nome ca. 37% Solution in Water
Punto di fusione -35.0°C
Punti di ebollizione 57.0°C
Densità 1.1800g/mL
Metalli pesanti (come Pb) 1ppm max.
Imballaggio Plastic drum
Residuo dopo la combustione 0.0005% max.
Gravità specifica 1.18
Quantità 25 L
Viscosità 1.9 mPa.s (15°C)
Formula lineare HCl
Forma fisica Solution, Free From Suspended Matter or Sediment
Numero UN 1789
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Indice di Merck 15, 4818
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible: 823g/L (0°C); 561g/L (60°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether, insoluble in hydrocarbons
IUPAC Name hydrogen chloride
Peso formulazione 36.46
Percent Purity 36.5 to 38.0%
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.