Learn More
Hydrochloric Acid, ACS Reagent, 37%, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
4 L
6 x 500 mL
4 x 4 L
189 L
Densità:
1.2 g/mL at 25°C
Dimensione della confezione:
100mL
189L
2.50L
25mL
4L
500mL
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Hydrochloric Acid |
Concentrazione | 37% |
Densità | 1.2 g/mL at 25°C |
Residuo dopo la combustione | ≤5ppm |
Pressione del vapore | 3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C) |
Quantità | 25 mL |
Numero UN | 1789 |
Beilstein | 1098214 |
IUPAC Name | hydrogen chloride |
Peso formulazione | 36.46g/mol |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hydrochloric acid
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.