Learn More
Hydrochloric acid, 5% v/v aq. soln.
Codice prodotto. p-7058800
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
500mL
CAS: 7647-10-1 | Cl2Pd | 177.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 7647-10-1
Formula molecolare Cl2Pd
Molecular Weight (g/mol) 177.32
Numero MDL MFCD00003558
InChI Key PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid
Colore Colorless to Yellow
Concentrazione 5% v/v aq. soln.
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid
Numero UN UN1789
IUPAC Name dichloropalladium
Peso formulazione 36.46
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid, 5% v/v aqueous solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hydrochloric acid