Learn More
Hydrochloric Acid, 37%, for Electronic Use, d=1.18, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 12648635
Hydrochloric Acid, 37%, for Electronic Use, d=1.18, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12648635 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
25 L, Plastic container, 25L
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in plastica HDPE
Plastic container
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
Codice prodotto. 12648635
Marca: Fisher Chemical H/1111/25
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstofVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifica
pH 1
Colore Colorless
Punto di fusione -35°C
Punti di ebollizione 57°C
Imballaggio Plastic container
Pressione del vapore 125mbar at 20°C
Quantità 25 L
Viscosità 1.8 mPaS at 15°C
Forma fisica Liquid
IUPAC Name hydrogen chloride
Peso formulazione 36.46g/mol
Titolo del prodotto
Hydrochloric Acid, 37%, for Electronic Use, d=1.18, Fisher Chemical™ >