Learn More
Hydrochloric acid, meets analytical spec. of BP, NF, Ph. Eur., fuming, 36.5-38%, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15650840 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
30 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Paper / Poly Bag
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
30kg
pezzi 4
pezzi 6
Meets analytical specification of BP, NF, Ph. Eur., fuming, 36.5-38%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric Acid
Colore Yellow
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Concentrazione 36.5 to 38%
Densità 1.2g/mL at 25°C
Imballaggio Glass Bottle
Residuo dopo la combustione ≤0.002% (as SO4)
Pressione del vapore 3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C)
Quantità 2.5 L
Numero UN 1789
Beilstein 1098214
IUPAC Name hydrogen chloride
Peso formulazione 36.46g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.