Learn More
Hydrochloric Acid 34-37%, Trace Metal™, for Trace Metal Analysis, Fisher Chemical™
ClH, CAS Number-7647-01-0, 500mL, 57 deg.C, Colorless, 36.46g/mol, -35 deg.C, 11324, Liquid, 1.27, 125mbar at 20 deg.C, 1.8 mPaS at 15 deg.C | CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
118.00€ - 227.00€
Identificatori chimici
CAS | 7647-01-0 |
---|---|
Formula molecolare | ClH |
Molecular Weight (g/mol) | 36.46 |
Numero MDL | MFCD00011324 MFCD00792839 |
InChI Key | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | hydrogen chloride |
SMILES | Cl |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11365830
|
Fisher Chemical
A508-P500 |
500 mL |
118.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11355890
|
Fisher Chemical
A508-P212 |
2.5 L |
227.00€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11325870
|
Fisher Chemical
A508-P1 |
1 L |
144.00€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
ClH, CAS Number-7647-01-0, 500mL, 57 deg.C, Colorless, 36.46g/mol, -35 deg.C, 11324, Liquid, 1.27, 125mbar at 20 deg.C, 1.8 mPaS at 15 deg.C
Identificatori chimici
7647-01-0 | |
36.46 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
Cl |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrogen chloride |
Specifica
1 | |
7647-01-0 | |
57°C | |
ClH | |
Liquid | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen chloride | |
36.46g/mol |
Colorless | |
-35°C | |
125mbar at 20°C | |
1.8 mPaS at 15°C | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
Cl | |
36.46 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Hydrochloric acid, 34-37%
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P353-Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Hydrochloric acid