Learn More
Hydrochloric Acid Solution, 1M, Chem-Lab
Codice prodotto. 11993123
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Polyethylene
Dimensione della confezione:
1L
Used as a laboratory reagent and acidifying agent. Hydrochloric Acid Solution, 1M, Chem-Lab contains 36.461g HCl per liter of water. It is used for pH control, in the production of organic and inorganic compounds, and in the regeneration of ion exchange resins. According to ASTM D-4047.
Hydrochloric acid is a corrosive, strong mineral acid with many industrial uses. It is a colorless, highly pungent solution of hydrogen chloride (HCl) in water. It is frequently used in pH buffer solutions, in the regeneration of ion exchange resins and in the production of chlorides and the synthesis of organic products.
Specifica
Colore Colorless
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Composizione 36.461g HCl per 1L H2O
Concentrazione 1mol/L
Densità 1.02g/mL
Imballaggio Polyethylene
Normalità 1N (±0.002, 20°C)
Quantità 1 L
Formula molecolare ClH
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC Name hydrogen chloride
Molecular Weight (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Peso formulazione 36.46g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acido cloridrico 1 mol/l
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: HCl/H2O