Learn More
Hydrochloric Acid, 1.0M, Reagecon™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11596763 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
1L
Dimensione della confezione:
1L
Manufactured as per the Official Methods of Analysis of AOAC International. Hydrochloric Acid, 1.0M, Reagecon™ is a ready-to-use analytical volumetric solution with 36.46g HCl per 1L water for use as a laboratory reagent. It is also suitable for use in the food and wine industry.
Hydrochloric acid is a corrosive, strong mineral acid with many uses, including as a laboratory reagent in manual and automated titration. It is also used in chloride production, as a neutralizing agent for bases, as a catalyst and solvent in organic synthesis, and for HCl determination in the wine industry.
This solution is manufactured as per Official Methods of Analysis of AOAC International.
Specifica
Colore Colorless
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Concentrazione 1.0M
Imballaggio 1L
Solvente o matrice Water
Normalità 1.0N
Quantità 1 L
Formula molecolare ClH
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC Name hydrogen chloride
Molecular Weight (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Peso formulazione 36.46g/mol
Grado AOAC
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 36.46g/L HCl
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDROCHLORIC ACID 1.0N (1.0M)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid 37%