Learn More
Hydrochloric acid, 0.5N Standardized Solution
Codice prodotto. 11323777
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
20 L
Dimensione della confezione:
1L
20L
4L
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Hydrochloric acid, 0.5N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC Name hydrogen chloride
SMILES Cl
Specifica
Aspetto Colorless liquid
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid
Colore Colorless
Pressione del vapore 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Quantità 4 L
Forma fisica Liquid
Informazioni di solubilità Miscible with water at room temperature. Also miscible with methanol,ethanol and ether.
Peso formulazione 36.46
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hydrochloric acid: 4.13%; Water: 95.87%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid, 0.5N Standardized Solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hydrochloric acid