Learn More
Hydrochloric Acid, 0.1M, Chem Lab™
Codice prodotto. 11953113
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Specifica
Aspetto Colorless
pH <2
Composizione Hydrochloric Acid 0.1mol/L
Concentrazione 3.646g HCl/l H2O = 0.1 N (±0.0002/20°C)
Densità 1g/mL
Odore Odorless
Quantità 5 L
Forma fisica Liquid
Informazioni di solubilità Soluble in Water
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid 0.1 mol/l
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: HCl/H2O