Learn More
Acido cloridrico, 0.02M
Click to view available options
Quantità:
1 l
Specifica
Specifica
Aspetto | Incolore |
pH | < 2 |
Composizione | Acido cloridrico 0.02 mol/l |
Concentrazione | 0.729 g HCl/l H2O = 0.02 N (±0.00004/20°C) |
Densità | 1 g/ml |
Odore | Inodore |
Quantità | 1 l |
Forma fisica | Liquido |
Informazioni di solubilità | Solubile in acqua |