Learn More
Hydrobromic acid, ACS, 47.0-49.0%
Codice prodotto. p-3208440
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
4L
Air Sensitive | CAS: 10035-10-6 | BrH | 80.91 g/mol
Hydrobromic acid is an indispensable raw material for organic intermediates, inorganic pharmaceuticals, photosensitive materials, dyes, and medicines. It is also used in the production of bromine compounds. It is used as an important agent in the industrial processes of isomerization, polymerization, hydration, and dehydration, and esterification reactions. It plays an essential role for the extraction of mercury from the cinnebar ore.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 10035-10-6, 7732-18-5
Formula molecolare BrH
Molecular Weight (g/mol) 80.91
Numero MDL MFCD00011323
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Specifications
Aspetto Colorless to pale yellow liquid
Materiale o nome chimico Hydrobromic acid
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.49 g/cm3
Sensibilità Air Sensitive
Pressione del vapore 22500 hPa (16876mm Hg) at 20°C
Intervallo percentuale saggio 47.0-49.0%
Quantità 250 mL
Forma fisica Liquid
Beilstein 3587158
Informazioni di solubilità Miscible in water.
IUPAC Name hydrogen bromide
Peso formulazione 80.92
Grado ACS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hydrogen bromide: 48.0%; Water: 52.0%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrobromic acid, ACS, 47.0-49.0%
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hydrobromic acid