Learn More
Hydriodic Acid, no stabilizer, Honeywell Codice prodotto.: 15651910
Hydriodic Acid, no stabilizer, Honeywell
Codice prodotto. p-7073699 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
50 mL, 50mL
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
50mL
Codice prodotto. 15651910
Marca: Honeywell Research Chemicals 21001350ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 10034-85-2
Formula molecolare HI
Molecular Weight (g/mol) 127.91
Numero MDL MFCD00011347
InChI Key XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo groupVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 24841
ChEBI CHEBI:43451
IUPAC Name hydrogen iodide
SMILES I
Specifica
Materiale o nome chimico Hydriodic Acid
Nota nome Distilled, Contains No Stabilizer
Densità 1.701g/mL at 25°C
Quantità 50 mL
Numero UN 1787
Peso formulazione 127.91g/mol
Percent Purity 99.99% (trace metals basis)
Titolo del prodotto
Hydriodic Acid, no stabilizer, Honeywell >