Learn More
Hydrazine monohydrochloride, 98+%
Codice prodotto. 10266350 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
CAS: 2644-70-4 | H4N2·HCl | 68.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2644-70-4
Formula molecolare H4N2·HCl
Molecular Weight (g/mol) 68.51
Numero MDL MFCD00044368
InChI Key BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrazine hydrochloride, hydrazine monohydrochloride, hydrazine, monohydrochloride, hydrazine,chloride, diamine hydrochloride, hydrazine.hydrochloride, hydrazine,hydrochloride, hydrazine mono hcl, nh2nh2hcl, pubchem17422
PubChem CID 115031
IUPAC Name hydrazine;hydrochloride
SMILES NN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrazine monohydrochloride
Punto di fusione 89°C to 93°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98% min. (Argentometry)
Formula lineare H2NNH2·HCl
Informazioni di solubilità Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol,insoluble in most organic solvents,soluble in liquid ammoniak
Peso formulazione 68.51
Percent Purity ≥98%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrazine monohydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.