Learn More
Hydrazine Hydrate, 99+%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Flacone in vetro rivestito in plastica
HDPE plastic bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Descrizione
Hydrazine Hydrate, 99+%, Certified AR for Analysis
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 118°C |
Punto di fusione | -51.7°C/-61.1°F |
Colore | Colorless |
pH | 12 |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 100 mL |
Peso formulazione | 50.06g/mol |
Imballaggio | Flacone in vetro rivestito in plastica |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hydrazine hydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H350-Può provocare il cancro.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H301-Tossico se ingerito.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.