Learn More
Hydrazine hydrate, 80% (Hydrazine, 51%), Thermo Scientific Chemicals
36.30€ - 88.80€
Identificatori chimici
CAS | 10217-52-4, 7732-18-5 |
---|---|
Formula molecolare | H4N2 |
Molecular Weight (g/mol) | 32.05 |
Numero MDL | MFCD00149931 |
InChI Key | OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 |
PubChem CID | 24654 |
ChEBI | CHEBI:35511 |
IUPAC Name | hydrazine;hydrate |
SMILES | NN |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10513191
|
Thermo Scientific Acros
209592500 |
250 g | Glass bottle |
36.30€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10793445
|
Thermo Scientific Acros
209590010 |
1 kg | Glass bottle |
88.80€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzioneIdentificatori chimici
10217-52-4, 7732-18-5 | |
32.05 | |
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N | |
24654 | |
hydrazine;hydrate |
H4N2 | |
MFCD00149931 | |
hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 | |
CHEBI:35511 | |
NN |
Specifica
117.2°C | |
-57.0°C | |
Colorless | |
H4N2 | |
MFCD00149931 | |
91°C | |
hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 | |
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N | |
hydrazine;hydrate | |
24654 | |
32.04 | |
1.4105 to 1.4145 | |
1.0280g/mL |
Hydrazine hydrate | |
10217-52-4, 7732-18-5 | |
Liquid | |
H2NNH2·xH2O | |
01,434; 02,211; 03,153; 04,248; 05,327; 06,280; 07,170; 16,174 | |
14, 4771 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,insoluble in chloroform and ether | |
NN | |
32.05 | |
CHEBI:35511 | |
80% | |
1.028 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
Fatal if inhaled.
May cause cancer.
Very toxic to aquatic life with l
GHS P Statement
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN: Gently wash with plen
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'rtecsNumber' : MV4590000
- Hydrazine hydrate, 80% (Hydrazine, 51%)
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H331-Tossico se inalato.
- H350-Può provocare il cancro.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.