Learn More
Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)
CAS: 10217-52-4 | H4N2 | 32.05 g/mol
21.95€ - 211.00€
Identificatori chimici
CAS | 10217-52-4, 7732-18-5 |
---|---|
Formula molecolare | H4N2 |
Molecular Weight (g/mol) | 32.05 |
Numero MDL | MFCD00149931 |
InChI Key | OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 |
PubChem CID | 24654 |
ChEBI | CHEBI:35511 |
SMILES | NN |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10521794
|
Thermo Scientific Acros
296811000 |
100 mL | Glass bottle |
21.95€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10348830
|
Thermo Scientific Acros
296815000 |
500 mL | Glass bottle |
53.50€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11954151
|
Thermo Scientific Acros
296810025 |
2.5 L | Glass bottle |
211.00€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzioneIdentificatori chimici
10217-52-4, 7732-18-5 | |
32.05 | |
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N | |
24654 | |
NN |
H4N2 | |
MFCD00149931 | |
hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 | |
CHEBI:35511 |
Specifica
109.4°C | |
-65.0°C | |
10217-52-4, 7732-18-5 | |
55% | |
H2NNH2·xH2O | |
01,434; 02,211; 03,153; 04,248; 05,327; 06,280; 07,170; 16,174 | |
14,4771 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,insoluble in chloroform and ether | |
NN | |
32.05 | |
CHEBI:35511 | |
55% (Hydrazine,35%) | |
1.023 |
Hydrazine hydrate | |
55% (Hydrazine 35%) | |
Liquid | |
H4N2 | |
MFCD00149931 | |
>100°C | |
hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 | |
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N | |
hydrazine;hydrate | |
24654 | |
32.04 | |
1.3870 to 1.3910 | |
1.0230g/mL |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Fatal if inhaled.
May cause cancer.
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
May cause an allergic skin reaction.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Causes severe skin b
GHS P Statement
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Avoid release to the environment.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several m
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'rtecsNumber' : MV4590000
- Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H350-Può provocare il cancro.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Hydrazine (hydrate),Hydrazine