Learn More
Hydrazine dihydrochloride, 99%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Hydrazine dihydrochloride |
Punto di fusione | 198.0°C |
Nota nome | 99% |
Colore | White |
Forma fisica | Chunks and/or Powder |
Quantità | 500 g |
Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (Argentometry) |
Formula lineare | NH2NH2·2HCl |
Indice di Merck | 15, 4809 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol |