Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Hydraulic Laboratory Jack
Use these hydraulic lifting stages for easy, safe lifting. Juchheim Laborgeraete™ Hydraulic Laboratory Jacks feature robust, light aluminum alloy construction.
Marca:  Juchheim Laborgeraete™ 02297/A
Codice prodotto. 10444501
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Complete with pedal and anti-sag device
  • Aluminum alloy construction
  • Stable, parallel movement
Specifica
Specifica
Hydraulic Laboratory Jack
Easy, safe lifting
230 mm
200 mm
230 x 200 x 91 mm
91 mm (min.), 285 mm (max.)
25 kg