Learn More
HYDRANAL™-Standard 5.0, Honeywell Fluka™
Test solution for rough check of volumetric KF equipment.
40.18€ - 471.98€
Specifica
Punto d'infiammabilità 27°C (80.6°F)
Materiale o nome chimico HYDRANAL™-Standard 5.0
CAS 95-47-6, 71-36-3
Numero UN UN1993C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15634470
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Honeywell-Hydranal
34813-100ML
100 mL
40.18€
100mL
15644470
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Honeywell-Hydranal
34813-500ML
500 mL
90.50€
500mL
15654470
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Honeywell-Hydranal
34813-6X100ML
6 x 100 mL
210.15€
pezzi 6
15664470
Vedere i documenti
Honeywell-Hydranal
34813-6X500ML
6 x 500 mL
471.98€
pezzi 6
Descrizione
Descrizione
Vantaggi di HYDRANAL - Accessori
  • Ampia gamma di prodotti solubilizzanti per applicazioni su campioni speciali
  • Ampia gamma di prodotti tampone per applicazioni su campioni pH
  • Agenti essiccanti per la protezione cellulare e l'essiccazione dei gas vettori.
Specifica
Specifica
27°C (80.6°F)
HYDRANAL™-Standard 5.0
95-47-6, 71-36-3
UN1993C
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P210-P261-P280-P305 + P351 + P338 + P310-P370 + P378
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL-Standard 5.0
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: o-xylene, butan-1-ol; n-butanol