Learn More
HYDRANAL™ - Solvente, reagente per titolazione volumetrica KF a due componenti (terreno di lavoro), Honeywell Fluka™
110.44€ - 790.27€
Specifica
Numero MDL MFCD00147197
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15674410
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Honeywell-Hydranal
1 L
110.44€
1L
15684410
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Honeywell-Hydranal
2.5 L
227.83€
2.50L
15604420
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Honeywell Fluka
6 x 1 L
575.70€
pezzi 6
15694410
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Honeywell Fluka
4 x 2.5 L
790.27€
pezzi 4
Specifica
MFCD00147197
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P201-P210-P280-P308 + P311-P370 + P378-P403 + P235
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL-Solvent
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H301 + H311 + H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H360D-Può nuocere al feto.,Può nuocere al feto.,Può nuocere al feto.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.,Provoca danni agli organi.,Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: methanol, imidazole,sulphur dioxide