Learn More
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent FI, Honeywell Fluka™
Medium for volumetric, two-component Karl Fischer titrations
154.92€ - 776.52€
Specifica
Densità | 0.9 g/cm3 (at 20°C) |
---|---|
Punto d'infiammabilità | 11°C |
Materiale o nome chimico | HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent FI |
CAS | 147-85-3 |
pH | 5 to 6 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16802370
|
Honeywell Fluka
34432-1L |
1 L |
154.92€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16812370
|
Honeywell Fluka
34432-6X1L |
6 x 1 L |
776.52€
6L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Methanol-based
- Free of Imidazole
- Free of CMR Substances
Specifica
0.9 g/cm3 (at 20°C) | |
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent FI | |
5 to 6 | |
≤5% | |
Liquid | |
Completely Miscible in Water |
11°C | |
147-85-3 | |
≥0.10% | |
Glass Bottle | |
UN1230 |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Temperatura ambiente
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- HYDRANAL NEXTGEN Solvent FI
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: methanol, 2-ethylimidazole, sulphur dioxide, l-proline