Learn More
HYDRANAL™ - Formamide dry, solvente per titolazione KF, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
pezzi 6
Descrizione
Vantaggi di HYDRANAL - Accessori
- Ampia gamma di prodotti solubilizzanti per applicazioni su campioni speciali
- Ampia gamma di prodotti tampone per applicazioni su campioni pH
- Agenti essiccanti per la protezione cellulare e l'essiccazione dei gas vettori.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | HYDRANAL™ - Formamide dry |
Nota nome | Solvent for KF titration |
Densità | 1.134 g/mL at 25 °C(lit.) |
Punto d'infiammabilità | 175°C |
Quantità | 6 x 1 L |
CAS max % | 100.0000% |
Punti di ebollizione | 210°C |
Imballaggio | Flacone in vetro |
Punto di fusione | 2°C to 3°C (literature) |
Formula lineare | HCONH2 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HYDRANAL-Formamide dry
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: formamide