Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat AK, Reagent for coulometric KF titration in ketones (anolyte solution), preferred for cells with diaphragm, Honeywell Fluka
339.54€ - 1723.58€
Specifica
Densità 1.200 g/cm3
Punto d'infiammabilità 32°C
Materiale o nome chimico HYDRANAL™ - Coulomat AK
Nota nome Reagent for coulometric KF titration in ketones (anolyte solution), preferred for cells with diaphragm
CAS 109-86-4, 67-66-3, 75-89-8, 101023-55-6, 68007-08-9, 7446-09-5
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15684480
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Honeywell-Hydranal
500 mL
339.54€
500mL
15694480
Vedere i documenti
Honeywell-Hydranal
6 x 500 mL
1723.58€
pezzi 6
Specifica
1.200 g/cm3
HYDRANAL™ - Coulomat AK
109-86-4, 67-66-3, 75-89-8, 101023-55-6, 68007-08-9, 7446-09-5
<50.0000%, <30.0000%, <20.0000%, <10.0000%, <5.0000%, <5.0000%
Glass Bottle
UN1992
32°C
Reagent for coulometric KF titration in ketones (anolyte solution), preferred for cells with diaphragm
≥30.0000%, ≥20.0000%, ≥10.0000%, ≥5.0000%, ≥1.0000%
60°C
≥1.0000%
Karl Fischer
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P201-P210-P280-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P308 + P311
missing translation for 'shelfLife' : 1800 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group:3: III; Proper Shipping Name: Flammable liquids, toxic, n.o.s.
Recommended Storage : Temperatura ambiente
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-methoxyethanol; ethylene glycol monomethyl ether, trichloromethane; chloroform, 2,2,2-Trifluoroeth