Learn More
HYDRANAL™-Buffer Base, Honeywell Fluka™
Liquid buffer medium for Karl Fischer titration in alkaline samples (based on salicylic acid)
110.24€
Specifica
Punto d'infiammabilità | 11°C (51.8°F) |
---|---|
Materiale o nome chimico | HYDRANAL™-Buffer Base |
CAS | 64-17-5, 67-56-1, 69-72-7, 121-44-8 |
Numero MDL | MFCD00147178 |
Numero UN | UN1993BE |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15695160
|
Honeywell-Hydranal
37859-1L |
1 L |
110.24€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15615170
|
Honeywell-Hydranal
|
6 x 1 L |
N/A
|
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Vantaggi di HYDRANAL - Accessori
- Ampia gamma di prodotti solubilizzanti per applicazioni su campioni speciali
- Ampia gamma di prodotti tampone per applicazioni su campioni pH
- Agenti essiccanti per la protezione cellulare e l'essiccazione dei gas vettori.
Specifica
11°C (51.8°F) | |
64-17-5, 67-56-1, 69-72-7, 121-44-8 | |
UN1993BE |
HYDRANAL™-Buffer Base | |
MFCD00147178 |
Sicurezza e movimentazione
P210-P280-P304 + P340 + P312-P305 + P351 + P338 + P310-P370 + P378-P403 + P235
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, methanol, salicylic acid, triethylamine