Learn More
Ansell™ Hyd-Tuf™ 52-502 Series Brown Nitrile Medium Weight Gloves
Supersedes the classic leather general purpose glove in medium-duty applications. More flexible, more comfortable, far more hard-wearing. Offers a close, comfortable fit while safely cushioning the hand.
Marca:  Ansell™ 52502100
Codice prodotto. 12600952
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Superior resistance to abrasion and good protection against snags, cuts and puncture
  • High performance nitrile impregnation
  • Excellent dry grip.
  • Makes handling quicker and easier.
  •  Effectively repels grease, oil and dirt
  • Safely machine-washable: will not shrink, stiffen or lose its shape.
  • More hygienic and longer lasting – can be safely and economically re-used.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Nitrile
Nitrile
Medium Weight Gloves
52-502
Cotton Jersey
144 Pairs
52-502
Standard CATEGORY II EN 388 : 3111
Nitrile
10
Knit
Fully coated-palm
Superior resistance to abrasion and good protection against snags, cuts and puncture