Learn More
Ansell ActivArmr™ 27-600 Nitrile Coated Heavy Duty Work Gloves - Safety Cuff
Gloves feature a unique coating formulation that provides increased resistance against sharp and abrasive environments, in addition to oil and grease.
67.85€
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Struttura Cut and Sewn
Coating Material Nitrile
Colore Blue, Natural
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12600802
Vedere i documenti
Ansell
27607080
8
67.85€
12 paia
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
12610802
Vedere i documenti
Ansell
27607090
9
67.85€
12 paia
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
12680792
Vedere i documenti
Ansell
27607100
10
67.85€
12 paia
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
12690792
Vedere i documenti
Ansell
27607110
11
67.85€
12 paia
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Designed to be extra tough for use in environments that involve rough, abrasive materials
  • Constructed of cotton and jersey fabric for a high level of user comfort
  • Unique nitrile coating provides barrier protection against oil and grease
  • Safety cuff increases protection to the wrist
Specifica
Specifica
ANSI 4
Cut and Sewn
Blue, Natural
Specific
Dip-coated Gloves
Automotive Assembly, Machinery/Equipment Operation, and Metal Fabrication
ActivArmr™ 27-607
EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Nitrile
ANSI A1
Cotton
4121B
Safety
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Ansell ActivArmr™ 27-600 Nitrile Coated Heavy Duty Work Gloves - Safety Cuff