Learn More
Ansell ActivArmr™ 27-602 Fully Nitrile Coated Heavy Duty Cotton Jersey Gloves
Ansell's unique nitrile coating formulation offers resistance to sharp/abrasive materials, oil, and grease. The heavy duty design is durable, and certified clean for metals and motor manufacturing.
70.05€
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Struttura Cut and Sewn
Coating Material Nitrile
Colore Blue, Natural
Cut Resistance Rating ANSI A1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12660792
Vedere i documenti
Ansell
27602080
8
70.05€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12670792
Vedere i documenti
Ansell
27602090
9
70.05€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-09-2025
Aggiungi al carrello
12303619
Vedere i documenti
Ansell
27602100
10
70.05€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ansell's unique nitrile formulation offers resistance to sharp and abrasive materials
  • Gloves provides a barrier against grease and oil that will not degrade
  • Guaranteed clean for metals and motor manufacturing
  • Three times more durable than heavy-duty leather
  • Stronger and more flexible than PVC
  • Silicone-free
Specifica
Specifica
ANSI 4
Nitrile
ANSI A1
Cotton
Automotive, Machinery/Equipment, and Metal Fabrication
27-602
Cut and Sewn
Blue, Natural
Specific
Dip-coated Gloves
Knit