Learn More
Ansell ActivArmr™ 27-600 Nitrile Coated Heavy Duty Work Gloves - Knitwrist
Gloves feature a unique coating formulation that provides increased resistance against sharp and abrasive environments, in addition to oil and grease.
62.55€
Specifica
ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
---|---|
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 |
Struttura | Cut and Sewn |
Coating Material | Nitrile |
Colore | Blue, Natural |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12630792
|
Ansell
27600080 |
8 |
62.55€
12 paia |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12640792
|
Ansell
27600090 |
9 |
62.55€
12 paia |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12610792
|
Ansell
27600100 |
10 |
62.55€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12620792
|
Ansell
27600110 |
11 |
62.55€
12 paia |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Designed to be extra tough for use in environments that involve rough, abrasive materials
- Constructed of cotton and jersey fabric for a high level of user comfort
- Unique nitrile coating provides barrier protection against oil and grease
Specifica
ANSI 4 | |
Cut and Sewn | |
Blue, Natural | |
Specific | |
Dip-coated Gloves | |
Automotive Assembly, Machinery/Equipment Operation, and Metal Fabrication | |
ActivArmr™ 27-600 |
EN 420:2003 + A1:2009 | |
Nitrile | |
ANSI A1 | |
Cotton | |
4121B | |
Knit |