Learn More
Cytiva HyClone™ Water for Injection (WFI) Quality Water
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
10 L
20 L
200 L
Descrizione
- Formato: Liquido
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Water |
IUPAC Name | water |
Molecular Weight (g/mol) | 18.02 |
Quantità | 500 mL |