Learn More
Cytiva HyClone™ Tetracycline Screened Characterized Fetal Bovine Serum, US Origin
FBS with undetectable levels of tetracycline
691.00€ - 719.00€
Specifica
Country of Origin | United States |
---|---|
Forma | Liquid |
Tipo di specialità | Tetracycline screened |
Quantità | 500 mL |
Concentrazione di endotossine | ≤ 10 EU/mL |
Codice del prodotto | Marca | Elaborazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Elaborazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17692065
|
Cytiva
SH30071.03TH |
Heat Inactivated |
691.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17602075
|
Cytiva
SH30071.03TIH25-40 |
HI, Irr - 25 to 40 doses |
719.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Tetracycline Screened FBS is designed for researchers using tetracycline-regulated gene expression systems in cultured cells and is suitable for expression studies in Tet-on/Tet-off systems.Specifica
United States | |
Tetracycline screened | |
≤ 10 EU/mL | |
≤ 10 mg/dL |
Liquid | |
500 mL | |
Yes |