Learn More
Cytiva HyClone™ Fetal Bovine Serum (U.S.), Charcoal/Dextran Treated
Augment growth of cells with U.S.-sourced HyClone™ Charcoal/Dextran Treated Fetal Bovine Serum (FBS), containing reduced levels of many hormones and growth factors.
99.00€ - 729.00€
Specifica
Country of Origin United States
Tipo di specialità Charcoal/Dextran filtered
Sterilità Sterile
Grado Specialty filtered
Concentrazione di endotossine ≤ 10 EU/mL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Quantità Elaborazione Calore inattivato Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Elaborazione Calore inattivato Prezzo Quantità e disponibilità  
12339782
Vedere i documenti
Cytiva
SH30068.03IR
500 mL Gamma Irradiated No Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10611235
Vedere i documenti
Cytiva
SH30068.03
500 mL None No
709.00€
500mL
12329782
Vedere i documenti
Cytiva
SH30068.03HI
500 mL Heat Inactivated Yes
729.00€
500mL
12319782
Vedere i documenti
Cytiva
SH30068.02HI
100 mL Heat Inactivated Yes
187.00€
100mL
12634217
Vedere i documenti
Cytiva
SH30068.01HI
50 mL Heat Inactivated Yes
118.00€
50mL
12389772
Vedere i documenti
Cytiva
SH30068.01
50 mL None No
99.00€
50mL
11571821
Vedere i documenti
Cytiva
SH30068.02
100 mL None No
170.00€
100mL
16201082
Vedere i documenti
Cytiva
SH30068.03IR25-40
500 mL Gamma Irr, 25 to 40 doses No
729.00€
500mL
Descrizione
Descrizione
  • Processed using a proprietary charcoal/dextran treatment that has been shown to reduce the levels of many hormones and growth factors
  • This serum is assayed for a variety of components before and after treatment to ensure the efficacy of the treatment
  • Charcoal/dextran treatment has been shown to be effective in reducing steroid levels for use of the serum in receptor studies or estrogen-related investigations
  • Other studies indicate that charcoal/dextran treatments may be used to minimize lot-to-lot serum variability
  • Filtered through three sequential 100 nm (0.1 μm) pore size-rated filters
  • Before dispensing, each lot of serum is pooled using true pool technology to ensure uniformity and consistency between bottles
Specifica
Specifica
United States
Sterile
≤ 10 EU/mL
No
Charcoal/Dextran filtered
Specialty filtered
≤ 20 mg/dL
USDA Inspected
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Indicazioni di pericolo
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 2.1% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 2.1% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Cytiva HyClone™ Fetal Bovine Serum (U.S.), Charcoal/Dextran Treated