Learn More
Cytiva HyClone™ Fetal Bovine Serum, Super Low IgG
Enhances cell culture growth, processed via protein G chromatography to substantially reduce immunoglobulin G (IgG) levels
109.00€ - 777.00€
Specifica
Country of Origin | United States |
---|---|
Product Type | Fetal Bovine Serum |
Sterilità | Sterile |
Concentrazione di endotossine | ≤ 10 EU/mL |
Da utilizzare con (applicazione) | Monoclonal Antibody Production, Virus Propagation, and Immunoassay Procedures |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Elaborazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Elaborazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17226916
|
Cytiva
SH30898.01 |
50 mL | None |
109.00€
50mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12330143
|
Cytiva
SH30898.02HI |
100 mL | Heat Inactivated |
202.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12350143
|
Cytiva
SH30898.03HI |
500 mL | Heat Inactivated |
777.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Processed using protein G chromatography to reduce levels to those required for monoclonal antibody production
- Designed for applications where extremely low levels of inherent bovine IgG are required
- Chromatographically treated to reduce IgG levels to less than 5 μg/mL, while still retaining excellent cell growth properties
- For use in monoclonal antibody production, virus propagation, and immunoassay procedures
Specifica
United States | |
Sterile | |
Monoclonal Antibody Production, Virus Propagation, and Immunoassay Procedures | |
≤ 5 μg/mL |
Fetal Bovine Serum | |
≤ 10 EU/mL | |
≤ 10 mg/dL | |
HyClone™ |