Learn More
Cytiva Hyclone™ Characterized Fetal Bovine Serum (Australia)
Characterized FBS irradiated is comparable to the highest quality FBS from other suppliers, but is lower priced than defined FBS.
979.20€ - 1912.50€
Specifica
Certificazione/Conformità | AQIS |
---|---|
Content And Storage | Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C. |
Country of Origin | Australia |
Product Type | Fetal Bovine Serum |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Elaborazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Elaborazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12872926
|
Cytiva
SH30084.03IH |
500 mL | Heat Inactivated | ||||||
11950958
|
Cytiva
SH30084.03HI |
500 mL | Heat Inactivated |
1270.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17266896
|
Cytiva
SH30084.03IH25-40 |
500 mL | HI, Irr - 25 to 40 doses |
1290.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17276896
|
Cytiva
SH30084.03IH30-45 |
500 mL | HI, Irr - 30 to 45 doses | ||||||
16201102
|
Cytiva
SH30084.03IR25-40 |
500 mL | Irradiated (25 to 40 doses) |
1270.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16221102
|
Cytiva
SH30084.03IR30-45 |
500 mL | Irradiated (30 to 45 doses) |
1270.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17206946
|
Cytiva
SH30084.04IR25-35 |
1 L | Irradiated (25 to 35 doses) | ||||||
17216946
|
Cytiva
SH30084.04IR30-45 |
1 L | Irradiated (30 to 45 doses) | ||||||
Descrizione
- Filtered through 3 sequential 0.1 μm pore size filters
Specifica
AQIS | |
Australia | |
Sterile | |
USDA Inspected |
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C. | |
Fetal Bovine Serum | |
HyClone™ |