Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Designed to support cell culture growth and biomanufacturing processes.
Marca:  Cytiva SH30081.LS
111.78 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24273" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10544144
  • 188.00€ / pezzi 6
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Formato: Liquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Liquid
0.1 μm Sterile-filtered
No Glutamine, No Sodium Pyruvate
ISO 9001:2000
DMEM/High glucose without L-glutamine, sodium pyruvate
Glucose
6 x 1000 mL
2° to 8°C, away from light
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium > DMEM/High; Without L Glutamine and Sodium Pyruvate; 6 x 1000mL