Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Designed to support cell culture growth and biomanufacturing processes.
Marca:  Cytiva SH30284.02
30.57 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24273" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10294972
  • 32.40€ / 1000mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Formato: Liquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Liquid
0.1 μm Sterile-filtered
No Phenol Red, No Sodium Pyruvate
ISO 9001:2000
Liquid medium with L-glutamine and glucose; without phenol red, sodium pyruvate; 1000 mL bottle
DMEM/High glucose with L-glutamine; without phenol red, sodium pyruvate
Glutamine, Glucose
1000 mL
2° to 8°C, away from light