Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Designed to support cell culture growth and biomanufacturing processes.
Marca:  Cytiva SH30243.LS
165.61 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24273" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10196223
  • 188.00€ / pezzi 6
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Formato: Liquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Liquid
0.1 μm Sterile-filtered
6 x 1000 mL
2° to 8°C, away from light
DMEM/High glucose with 4.0mM L-glutamine, with sodium pyruvate
Glutamine, Sodium Pyruvate
ISO 9001:2000
Liquid modified medium with L-glutamine, glucose, and HEPES; without sodium pyruvate; 6 x 1000mL