Learn More
Axygen™ HybridRack™ Pipet Tip, Standard
The HybridRack System removes approximately 70% of the plastic compared to traditional plastic pipet tip racks.
104.54€
Specifica
Filtrato | Con filtro |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Colore | Yellow |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Compatibilità | Universal |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30090437
![]() |
Axygen™
ERF-100-R-S |
100 μL |
104.54€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
30090444
![]() |
Axygen™
ERF-200NX-R-S |
200 μL |
104.54€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
30090455
![]() |
Axygen™
ERF-20-R-S |
20 μL |
104.54€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
The Axygen HybridRack System combines sustainability and functionality to create a new, ecofriendly pipet tip product that is backed by Corning’s quality and value.
- The HybridRack System removes approximately 70% of the plastic compared to traditional plastic pipet tip racks.
- The plastic deck combined with the paperboard base provides a stable pipetting platform. The HybridRack is designed for end users to pipet directly from it, even when using a multi-channel instrument.
- The paperboard base can be easily recycled through most local curbside recycling programs.
- All HybridRack part numbers are provided sterile. Filtered, Maxymum Recovery, and non-filtered configurations are available.
- The HybridRack System is manufactured in the USA at an ISO 13485, ISO 14001, and EnergyStar registered facility.
- The pipet tips included in the HybridRack offering are the same tips as the Axygen MultiRack product line.
Specifica
Con filtro | |
Yellow | |
Universal | |
Standard | |
Single-use | |
No | |
None |
Sterile | |
Not Autoclavable | |
In rack | |
Pipet Tip | |
Universal Fit | |
Polipropilene |