missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HuR Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | HuR |
---|---|
Concentrazione | 427 μg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16819293
|
Proteintech
11910-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16809293
|
Proteintech
11910-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The HuR antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human HuR. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The HuR antibody has been validated for the following applications: FC, IF, IHC, IP, WB, ELISA analysis.
Specifica
HuR | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG |
427 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
1994 | |
Primary |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto