Learn More
Invitrogen™ Human IL-8 ELISA Kits
Interleukin 8 Recombinant protein SIL8 from Thermo Scientific™ specifically detects Interleukin 8 in Not Applicable samples, and it is validated for Control, ELISA and WB
497.00€ - 1620.00€
Specifica
Intervallo saggio 25.6 to 1000pg/mL
Assay Sensitivity <2pg/mL
Immunoassay Kit Format Colorimetric ELISA (TMB substrate) with Plates
Specificità No significant cross-reaction with with human PF-4, GROa, IL-1a, IL-1ß, IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, IL-7, IL-10, IL-12, TNFa, IFNa, IFNg, or GM-CSF
Misurazione Absorbance at 450nm minus absorbance at 550nm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Sufficiente per Tipo di campione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Sufficiente per Tipo di campione Prezzo Quantità e disponibilità  
10167393
Vedere i documenti
Invitrogen™
EH2IL8
1 Plate Kit 96 microplate wells Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum, Urine Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10608474
Vedere i documenti
Invitrogen™
EH2IL85
5 x 96 microplate wells Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10187573
Vedere i documenti
Invitrogen™
ESS0013
5 x 96 microplate wells Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Assay IL-8 (human interleukin-8) levels in human serum, plasma (EDTA, heparin, sodium citrate), urine and culture supernatant samples with our Invitrgen™ Human IL-8 ELISA Kits.
These human IL-8 ELISA kits use pre-titered, matched pairs of coating and detection antibodies to achieve sensitive and accurate measurement of interleukin-8 (IL-8) in samples at 50 to 100μL per well. Also included are calibrated recombinant protein standard, streptavidin-HRP, TMB substrate solution and stop solution. The complete kits contain precoated 96-well strip plate(s) and lot-optimized reagents. The economically-priced reagent kit provides validated reagents only, requiring users to coat their own plates. The antibody-pair kit consists of the matched IL-8 antibody pairs and IL-8 standard only. All components undergo quality control testing to minimize lot-to-lot variability.
  • Target: Natural and recombinant human interleukin-8 (IL-8) and has been shown to recognize IL-8 derived from stimulated human umbilical vein endothelial cells
  • Format: Colorimetric ELISA (TMB substrate) in clear 96-well strip plate
  • Measurement: Absorbance at 450nm minus absorbance at 550nm
  • Assay Range: 25.6 to 1000pg/mL
  • Sensitivity: < 2pg/mL
  • Precision: Intra-assay CV < 10%; inter-assay CV < 10%
  • Sample Types: Culture supernatant, urine, serum, plasma (EDTA, sodium citrate and heparin)
  • Total Assay Time: 3 hours
  • Sample Size: 50μL
  • Specificity: No significant cross-reaction with with human PF-4, GROα, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, IL-7, IL-10, IL-12, TNFα, IFNα, IFNγ, or GM-CSF
Assay range and other values listed above are for the pre-coated plate kit; see product documentation for values specific to the reagent kit and antibody-pair kit.
Includes:Complete Kits contain pre-coated antibody-plates, detection antibodies, buffers, diluents, standards, and substrates. The Reagent Kit (previously called a “Screening Set”) contains matched antibodies, standard and detection reagents but no coated plates. The Antibody Pair Kit (previously called a “MiniKit”) contains only matched antibodies and standard (no plates or detection reagents).
Specifica
Specifica
25.6 to 1000pg/mL
Colorimetric ELISA (TMB substrate) with Plates
Absorbance at 450nm minus absorbance at 550nm
50 μL
3 hr.
<2pg/mL
No significant cross-reaction with with human PF-4, GROa, IL-1a, IL-1ß, IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, IL-7, IL-10, IL-12, TNFa, IFNa, IFNg, or GM-CSF
Intra-assay CV <10%; inter-assay CV <10%
Natural and recombinant human interleukin-8 (IL-8) and has been shown to recognize IL-8 derived from stimulated human umbilical vein endothelial cells