Learn More
Proteintech™ Human COMP ELISA Kit
Solid phase sandwich ELISA used to detect and quantify protein levels of endogenous COMP
Marca: Proteintech™ KE00105-96T
Descrizione
- Recognizes human COMP
- COMP is a secreted pentameric glycoprotein built from modular units, belonging to thrombospondin protein family
- Expressed by hypertrophic chondrocytes and osteoblasts during endochondral ossification
- Expression increased during fracture healing
- Involved in assembly of collagen fibrils and other structural matrix components
- COMP interacts with cartilage ECM proteins (fibronectin, collagen I, II, IX, XII and XIV, matrilins) and proteoglycans (aggrecan)
Process:
- Antibody specific for COMP pre-coated onto microwells
- COMP protein in samples captured by the coated antibody after incubation
- After extensive washing, another antibody of biotinylated specific for human COMP is added to detect captured human COMP protein
- For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent
- Solution containing sulfuric acid used to stop color development and color intensity
- Proportional to quantity of bound protein, measurable at 450 nm with correction wavelength set at 630 nm
Specifica
BC125092 | |
1.1 pg/mL | |
Sandwich ELISA, Double Antibody | |
Plasma, Serum | |
Human | |
Human | |
<10% | |
Blue ice | |
4.5 hr. |
31.25 to 2000 pg/mL | |
ISO 13485 | |
Coated ELISA Kit | |
DAB | |
1311 | |
Solid | |
<10% | |
-20°C to +4°C | |
P49747 |
Sicurezza e movimentazione
- 96TEST Mouse Total MMP-3 ELISA Kit
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine